Läs mer
Sampling Systems™ Provrörsställ i rostfritt stål
Handla allt Sampling Systems Produkter
Positioner:
12 positioner
48 Positioner
Array:
2 x 6
4 x 12
Beskrivning
- Tillverkad av korrosionsbeständigt 304 rostfritt stål
- Idealisk för användning i laboratorier och produktion
- Spegelpolerad finish
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Array | 2 x 6 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Silver |
| Håller | Provrör |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 12 positioner |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | Ingen |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Visa mer |