missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lauda™ Provrörsställ i rostfritt stål

Produktkod. 16639335
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Håller:
24 rör
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller
16639335 24 rör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16639335 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer A000059
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Provrörsställ i rostfritt stål med 24 öppningar.

  • Alla Lauda Varioshake-modeller utom VS 15 T, VS 15 R och VS 20 OH

Specifikationer

Håller 24 rör
Produkttyp Provrörsställ
Material Rostfritt stål
Diameter (metrisk) 12 till 17 mm
Längd (metrisk) 75 till 160 mm
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.