Läs mer
Bochem™ Provrörsstativ i rostfritt stål
Produktkod. 10316051
Form:
Rektangulär
Rund
Z-formad
Höjd (metrisk):
85 mm
90 mm
165 mm
Produktkod. 10316051
Brand: Bochem™ 8210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Transportera dina provrör säkert med Bochem™ Provrörsstativ i rostfritt stål.
  • Rektangulär
  • Höjd: 90mm
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Håller Rör (17 mm)
Material Rostfritt stål (18/10)
Positioner 12
Form Rektangulär
Antal per förpackning 1 vardera
Kvantitet 1 vardera
Mått (L x B) 145 x 52mm
Längd (metrisk) 145 mm
Bredd (metrisk) 52 mm
Höjd (metrisk) 90 mm
Diameter (metrisk) öppning 17 mm