Läs mer
Bochem™ Provrörsstativ i rostfritt stål
Form:
Rektangulär
Rund
Z-formad
Höjd (metrisk):
85 mm
90 mm
165 mm
Beskrivning
- Rektangulär
- Höjd: 90mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Håller | Rör (20 mm) |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Positioner | 12 |
| Form | Rund |
| Längd (metrisk) | 116 mm |
| Höjd (metrisk) | 165 mm |
| Diameter (metrisk) öppning | 20 mm |