Läs mer
UVP Transilluminator av rostfritt stål TFML-40 modell
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Hög prestanda 2UV Transilluminator |
| Filtreringsområde (metrisk) | 200 x 400 mm |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Storlek (metriskt) filter | 200 x 400 mm |
| Modell | TFML-40 |
| Spänning | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Intensitet | Enkel |
| Våglängd | 302/365 nm |
| Typ av belysning | 2UV Bänkskiva |