Läs mer
Hanna Instruments™ Termistorsond med handtag, rostfritt stål
Produktkod. 10090751
Längd (metrisk) kabel:
1 m
2 m
3 m
Kalibrerad:
Ja
Nej
Modell:
HI 762
HI 765, Svart handtag
HI 765, Vitt handtag
HI 765A luftsond
HI 765PW Penetrationsprob
För användning med (applikation):
Halvfasta temperaturer
Luft- och gastemperaturer
Luft- och vätsketemperatur
Luft- och vätsketemperaturer
Universell (flytande, gas, halvfast) temperatur
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10090751
Brand: Hanna Instruments™ HI762A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Få mycket exakta temperaturavläsningar av vätskor, gaser och/eller halvfasta produkter. Hanna Instruments™ Termistorsond med handtag, rostfritt stål har ett handtag designat för användning med en termistortermometer.
These thermistor probes feature a cable that extends 1m (3.3 ft.) from the handle to the meter connection. (Options with a 2m or 3m cable are also available.) With strong, corrosion-resistant, AISI 316 stainless steel construction, this probe is able to measure samples up to 150°C (302°F).
The HI765 series of PTC thermistor probes is pre-calibrated with a maximum error of ±0.2°C (±0.4°F), so recalibration is not necessary when probes are interchanged.
  • AISI 316 stainless steel probe with ABS handle
  • Applications: air and gas, air and liquid, and semi-solid options
  • NTC thermistor with 6 second response time, and pre-calibrated PTC thermistors with 8 second response time
Specifikationer
För användning med (applikation) Luft- och gastemperaturer
Längd (engelska) Kabel 3.3 ft.
Längd (engelska) Totalt 3.9 in.
Längd (engelska) Sond 8.1 in.
Längd (metrisk) kabel 1 m
Längd (metrisk) Totalt 205 mm
Längd (metrisk) sond 100 mm
Material Stainless Steel (AISI 316) Probe, ABS Handle
Mätningstid 6 sec.
Modell HI 762
Sondtyp NTC
Vikt (metrisk) 0.2 kg
Produkttyp Thermistor Probe
Max. Temperatur (metrisk) 150°C
Min. Temperatur (metrisk) -50°C
Temperaturområde (metriskt) -50°C to +150°C
Kalibrerad Nej
För användning med (utrustning) Thermistor thermometer
Noggrannhet ±0.2°C