Läs mer
Hanna Instruments™ Termistorsond med handtag, rostfritt stål
Längd (metrisk) kabel:
1 m
2 m
3 m
Kalibrerad:
Ja
Nej
Modell:
HI 762
HI 765, Svart handtag
HI 765, Vitt handtag
HI 765A luftsond
HI 765PW Penetrationsprob
För användning med (applikation):
Halvfasta temperaturer
Luft- och gastemperaturer
Luft- och vätsketemperatur
Luft- och vätsketemperaturer
Universell (flytande, gas, halvfast) temperatur
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
These thermistor probes feature a cable that extends 1m (3.3 ft.) from the handle to the meter connection. (Options with a 2m or 3m cable are also available.) With strong, corrosion-resistant, AISI 316 stainless steel construction, this probe is able to measure samples up to 150°C (302°F).
The HI765 series of PTC thermistor probes is pre-calibrated with a maximum error of ±0.2°C (±0.4°F), so recalibration is not necessary when probes are interchanged.
- AISI 316 stainless steel probe with ABS handle
- Applications: air and gas, air and liquid, and semi-solid options
- NTC thermistor with 6 second response time, and pre-calibrated PTC thermistors with 8 second response time
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Luft- och vätsketemperaturer |
| Längd (engelska) Kabel | 3.3 ft. |
| Längd (engelska) Totalt | 8.1 in. |
| Längd (engelska) Sond | 3.9 in. |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Längd (metrisk) Totalt | 205 mm |
| Längd (metrisk) sond | 100 mm |
| Material | Stainless Steel (AISI 316) Probe, ABS Handle |
| Mätningstid | 8 sec. |
| Modell | HI 765, Vitt handtag |
| Visa mer |