Läs mer
Hanna Instruments™ Termistorsond med handtag, rostfritt stål
Längd (metrisk) kabel:
1 m
2 m
3 m
Kalibrerad:
Ja
Nej
Modell:
HI 762
HI 765, Svart handtag
HI 765, Vitt handtag
HI 765A luftsond
HI 765PW Penetrationsprob
För användning med (applikation):
Halvfasta temperaturer
Luft- och gastemperaturer
Luft- och vätsketemperatur
Luft- och vätsketemperaturer
Universell (flytande, gas, halvfast) temperatur
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Dessa termistorsonder har en kabel som sträcker sig 1 m (3,3 fot.) från handtaget till mätaranslutningen. (Alternativ med en 2m eller 3m kabel finns också.) Med en stark, korrosionsbeständig konstruktion av AISI 316 rostfritt stål kan denna sond mäta prover upp till 150 C (°302 °F).
HI765-serien av PTC-termistorsonder är förkalibrerad med ett maximalt fel på± 0,2 C (°± 0,4 F), °så omkalibrering är inte nödvändig när sonderna byts ut.
- AISI 316 rostfri sond med ABS-handtag
- Användningsområden: luft och gas, luft och vätska, och halvfasta alternativ
- NTC termistor med 6 sekunders svarstid och förkalibrerade PTC termistorer med 8 sekunders svarstid
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Luft- och vätsketemperatur |
| Längd (engelska) Kabel | 6.6 ft. |
| Längd (engelska) Totalt | 8,1 tum |
| Längd (engelska) Sond | 3,9 tum. |
| Längd (metrisk) kabel | 2 m |
| Längd (metrisk) Totalt | 205 mm |
| Längd (metrisk) sond | 100 mm |
| Material | Sond i rostfritt stål (AISI 316)., ABS handtag |
| Mätningstid | 6 sek. |
| Modell | HI 762 |
| Visa mer |