Läs mer
Hanna Instruments™ Termistorsond med handtag, rostfritt stål
Produktkod. 10546191
Längd (metrisk) kabel:
1 m
2 m
3 m
Kalibrerad:
Ja
Nej
Modell:
HI 762
HI 765, Svart handtag
HI 765, Vitt handtag
HI 765A luftsond
HI 765PW Penetrationsprob
För användning med (applikation):
Halvfasta temperaturer
Luft- och gastemperaturer
Luft- och vätsketemperatur
Luft- och vätsketemperaturer
Universell (flytande, gas, halvfast) temperatur
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10546191
Brand: Hanna Instruments™ HI762L
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få mycket exakta temperaturavläsningar av vätskor, gaser och/eller halvfasta produkter. Hanna Instruments™ Termistorsond med handtag, rostfritt stål har ett handtag designat för användning med en termistortermometer.
Dessa termistorsonder har en kabel som sträcker sig 1 m (3,3 fot.) från handtaget till mätaranslutningen. (Alternativ med en 2m eller 3m kabel finns också.) Med en stark, korrosionsbeständig konstruktion av AISI 316 rostfritt stål kan denna sond mäta prover upp till 150 C (°302 °F).
HI765-serien av PTC-termistorsonder är förkalibrerad med ett maximalt fel på± 0,2 C (°± 0,4 F), °så omkalibrering är inte nödvändig när sonderna byts ut.
  • AISI 316 rostfri sond med ABS-handtag
  • Användningsområden: luft och gas, luft och vätska, och halvfasta alternativ
  • NTC termistor med 6 sekunders svarstid och förkalibrerade PTC termistorer med 8 sekunders svarstid
Specifikationer
För användning med (applikation) Luft- och vätsketemperatur
Längd (engelska) Kabel 3.3 ft.
Längd (engelska) Totalt 8,1 tum
Längd (engelska) Sond 3,9 tum.
Längd (metrisk) kabel 1 m
Längd (metrisk) Totalt 205 mm
Längd (metrisk) sond 100 mm
Material Sond i rostfritt stål (AISI 316)., ABS handtag
Mätningstid 6 sek.
Modell HI 762
Sondtyp NTC
Vikt (metrisk) 0.2 kg
Produkttyp Termistorsond
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +150 °C
Kalibrerad Nej
För användning med (utrustning) Termistor termometer
Noggrannhet ±0,2 °C