Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålflaska Thermo isolerad med lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30284865
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l
20 l
25 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30284865 10 l
30285022 15 l
30284894 20 l
30284925 25 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30284865 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 50675101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7125.00 SEK
    6562.71 SEK / Paket med 1
    Save 562.29 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termoflaska av högsta kvalitet i rostfritt stål. Tillverkad i Sverige.
  • Rostfritt stål 304 / 1.4301
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 10 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål