Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålflaska Thermo med kran och hög kjolband för servering
Produktkod. 30285021
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 l
5 l
10 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30285021 10 l
30285013 3 l
30284858 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30285021 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 509680101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95290.00 SEK
    87778.03 SEK / Paket med 10
    Save 7511.97 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
Termoflaska av rostfritt stål av högsta kvalitet. Tillverkad i Sverige.
  • Rostfritt stål 304 / 1.4301
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 10 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål