Läs mer
Amsta Rostfritt Stainless Steel Thermo Flask With Tap and High Skirtband For Serving
Kapacitet (metrisk):
3 l
5 l
10 l
Beskrivning
- Stainless steel 304 /1.4301
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pail |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Färg | Silver |
| Material | Stainless Steel |