Läs mer
Bochem™ Transportkorg i rostfritt stål
Material:
18/10 E-Poli
Specifikationer
Specifikationer
| Material | 18/10 E-Poli |
| Staplingsbar | Ja |
| Mått (L x B x H) | 600 x 400 x 150 mm |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Bredd (metrisk) | 400 mm |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |