Läs mer
Amsta Rostfritt Transportflaska i rostfritt stål med lock
Produktkod. 30285050
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 l
10 l
15 l
20 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30285050 8 l
30284863 10 l
30285047 15 l
30284967 20 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30285050 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 5063281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41585.00 SEK
    38305.43 SEK / Paket med 10
    Save 3279.57 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Transportflaska av högsta kvalitet i rostfritt stål. Tillverkad i Sverige.
  • Rostfritt stål 304 / 1.4301
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 8 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål