Läs mer
Amsta Rostfritt Transportflaska i rostfritt stål med lock
Product Code. 30285052
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
25 l
30 l
40 l
50 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk)
30285052 30 l
30284938 25 l
30284932 40 l
30285042 50 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 30285052 Supplier Amsta Rostfritt Supplier No. 50610301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7830.00 SEK
    7208.21 SEK / Paket med 1
    Save 621.79 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
Transportflaska av högsta kvalitet i rostfritt stål. Tillverkad i Sverige.
  • Rostfritt stål 304 / 1.4301
Specifications
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 30 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål