Läs mer
Amsta Rostfritt Transportflaska i rostfritt stål med lock
Produktkod. 30284945
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 l
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30284945 3 l
30284885 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30284945 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 5063131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2250.00 SEK
    2069.48 SEK / Paket med 1
    Save 180.52 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
Transportflaska av högsta kvalitet i rostfritt stål. Tillverkad i Sverige.
  • Rostfritt stål 304 / 1.4301
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 3 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål