Läs mer
asecos™ Transportkanister i rostfritt stål
Handla allt asecos Produkter
Vikt (metrisk):
2 kg
2,2 kg
2,75 kg
3,3 kg
3,8 kg
Beskrivning
- inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för innehållsmärkning, med aluminiumskruvlock, ventilationsventil, NBR-tätningar och flexibelt utloppsrör i plast (Ø ca 20 mm)
- UN-godkännande för förpackningsgrupperna I, II och III
- Stål, rostfritt
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Färg | Grå |
| Material | Rostfritt stål |
| Bredd (engelska) | 9,61 tum. |
| Bredd (metrisk) | 244.00 mm |
| Höjd (engelska) | 7,32 tum. |
| Höjd (metrisk) | 186.00 mm |
| Vikt (engelska) | 4.85 lb. |
| Vikt (metrisk) | 2,2 kg |