Läs mer
asecos™ Transportkanister i rostfritt stål
Produktkod. 17836476 Handla allt asecos Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
2 kg
2,2 kg
2,75 kg
3,3 kg
3,8 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk)
17836476 2,75 kg
17806556 2 kg
17816556 2,2 kg
17856386 3,3 kg
17886366 3,8 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17836476 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 36480
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Den rostfria transportbehållaren är idealisk för säker transport av flytande ämnen i förpackningsgrupperna I, II och III.
  • inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för innehållsmärkning, med aluminiumskruvlock, ventilationsventil, NBR-tätningar och flexibelt utloppsrör i plast (Ø ca 20 mm)
  • UN-godkännande för förpackningsgrupperna I, II och III
  • Stål, rostfritt
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Färg Grå
För användning med (applikation) Säker förvaring och transport
Material Rostfritt stål
Kvantitet 1
Bredd (engelska) 6,69 tum.
Bredd (metrisk) 170.00 mm
Höjd (engelska) 11,02 tum.
Höjd (metrisk) 280.00 mm
Vikt (engelska) 6.06 lb.
Vikt (metrisk) 2,75 kg