Läs mer
Amsta Rostfritt Transportbehållare i rostfritt stål – syrabeständig, med kjolband, med lock
Produktkod. 30285060
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
75 l
100 l
150 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30285060 75 l
30284996 100 l
30284923 150 l
30284931 20 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30285060 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 51608751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7895.00 SEK
    7267.83 SEK / Paket med 1
    Save 627.17 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Transportbehållare av högsta kvalitet i rostfritt stål – syrabeständig. Tillverkad av 1 mm rostfritt stål (EN1.4404). Avsedd för antibiotika, vacciner, kemikalier och vätskor. Tillverkad i Sverige.
  • Högsta kvalitet i rostfritt stål.
  • Syrabeständig 316L/1,4404.
  • Rakt cylindriskt kärl i högpolerad finish med stilfull design.
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 75 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)