Läs mer
Amsta Rostfritt Transportbehållare i rostfritt stål – syrabeständig med kjolband, utan lock
Produktkod. 30285051
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
150 l
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30285051 100 l
30284961 150 l
30285037 20 l
30284993 25 l
30285003 30 l
30285014 50 l
30285035 75 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30285051 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 516081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8035.00 SEK
    7397.39 SEK / Paket med 1
    Save 637.61 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
Transportbehållare av högsta kvalitet i rostfritt stål – syrabeständig. Tillverkad av 1 mm rostfritt stål (EN1.4404). Avsedd för antibiotika, vacciner, kemikalier och vätskor. Tillverkad i Sverige.
  • Högsta kvalitet i rostfritt stål.
  • Syrabeständig 316L/1,4404.
  • Rakt cylindriskt kärl i högpolerad finish med stilfull design.
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 100 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)