Läs mer
Bochem™ Transportbehållare i rostfritt stål med lock
Produktkod. 10709441
Change view
Kapacitet (metrisk):
75 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10709441 75 L
1 options
Produktkod. 10709441 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8356
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 400mm
Höjd (metrisk) 375H
Kapacitet (metrisk) 75 L
Material Rostfritt stål (18/10)
Produkttyp Behållare/lock