Läs mer
Amsta Rostfritt Transportbehållare i rostfritt stål med kjolband, utan lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30285041
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
150 l
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30285041 100 l
30284866 150 l
30285053 20 l
30284982 25 l
30284985 30 l
30284992 50 l
30284860 75 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30285041 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 506081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6130.00 SEK
    5640.91 SEK / Paket med 1
    Save 489.09 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Transportbehållare av rostfritt stål av högsta kvalitet. Tillverkad i Sverige.
  • Rostfritt stål 304 / 1.4301
  • Rakt cylindriskt kärl i högpolerad finish med stilfull design.
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 100 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål