Läs mer
Amsta Rostfritt Transportbehållare i rostfritt stål utan kjolband, med lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30284974
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30284974 100 l
30285029 20 l
30284977 25 l
30284986 30 l
30284971 50 l
30284869 75 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30284974 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 506091001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6900.00 SEK
    6352.90 SEK / Paket med 1
    Save 547.10 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Transportbehållare av rostfritt stål av högsta kvalitet. Tillverkad i Sverige.
  • Rostfritt stål 304 / 1.4301
  • Rakt cylindriskt kärl i högpolerad finish med stilfull design.
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 100 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål