Läs mer
Amsta Rostfritt Transportkolv i rostfritt stål – syrabeständig kärna med lock
Produktkod. 30285000
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 l
10 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30285000 10 l
30284968 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30285000 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 51632101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54440.00 SEK
    50149.05 SEK / Paket med 10
    Save 4290.95 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Transportkolv av rostfritt stål av högsta kvalitet – syrabeständig. Tillverkad av 1 mm rostfritt stål (EN1.4404). Avsedd för antibiotika, vacciner, kemikalier och vätskor. Tillverkad i Sverige.
  • Högsta kvalitet i rostfritt stål.
  • Syrabeständig 316L/1,4404.
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 10 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)