Läs mer
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Flask - Acid Proof Churn with Lid
Produktkod. p-200113433
Kapacitet (metrisk):
8 l
10 l
Produktkod. 30285000
Brand: Amsta Rostfritt 51632101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Highest quality stainless steel transport flask - acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Specifikationer
Produkttyp Pail
Kapacitet (metrisk) 10 l
Färg Silver
Material Stainless Steel (316L)