Läs mer
Amsta Rostfritt Transportkolv i rostfritt stål – syrabeständig mjölkburk med lock
Produktkod. 30284958
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30284958 5 L
1 options
Produktkod. 30284958 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 5163151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30175.00 SEK
    27791.79 SEK / Paket med 10
    Save 2383.21 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
Transportkolv av rostfritt stål av högsta kvalitet – syrabeständig. Tillverkad av 1 mm rostfritt stål (EN1.4404). Avsedd för antibiotika. Vacciner. kemikalier och vätskor. Tillverkad i Sverige.
  • Högsta kvalitet i rostfritt stål.
  • Syrabeständig 316L/1,4404.
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 5 L
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)