Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålbehållare för Trasnport – syrabeständig utan kjolband, med lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30284948
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30284948 100 l
30284936 20 l
30285004 25 l
30284912 30 l
30284962 50 l
30284895 75 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30284948 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 516091001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9030.00 SEK
    8315.75 SEK / Paket med 1
    Save 714.25 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Transportbehållare av högsta kvalitet i rostfritt stål – syrabeständig. Tillverkad av 1 mm rostfritt stål (EN1.4404). Avsedd för antibiotika, vacciner, kemikalier och vätskor. Tillverkad i Sverige.
  • Högsta kvalitet i rostfritt stål.
  • Syrabeständig 316L/1,4404.
  • Rakt cylindriskt kärl i högpolerad finish med stilfull design.
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 100 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)