Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålbehållare för Trasnport – syrabeständig utan kjolband, med lock
Beskrivning
- Högsta kvalitet i rostfritt stål.
- Syrabeständig 316L/1,4404.
- Rakt cylindriskt kärl i högpolerad finish med stilfull design.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hink |
| Kapacitet (metrisk) | 25 l |
| Färg | Silver |
| Material | Rostfritt stål (316L) |