Läs mer
Buerkle™ Rostfri stålbricka
Produktkod. 31759366 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
300 mm
450 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
31759366 450 mm
31759354 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31759366 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 42080006
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativ 1,4301 (304) rostfri stålbricka som erbjuder robust, hygienisk prestanda för förvaring och transport i laboratoriemiljöer
  • Högkvalitativ rostfri stålbricka tillverkad av rostfritt stål 1.4301 (304) för laboratorie- och hygienkritiska produktionsmiljöer
  • Robust hantverk med en platsbesparande design och lättstädlig yta
  • Lämplig för förvaring av instrument, säker transport av prover eller som mellanliggande arbetsstation
  • Kompakt höjd idealisk för arbetsstationer med begränsat utrymme
  • Den breda, plana lagringsytan ger gott om utrymme för laboratorieutrustning, verktyg och komponenter
  • Korrosionsbeständigt rostfritt stål säkerställer lång livslängd även vid frekvent kontakt med kemikalier och rengöringsmedel
  • Lämplig för användning inom kemisk, farmaceutisk, livsmedelsproduktion, kosmetik och djurfoderindustri
  • Stödjer organiserade processer, effektiva arbetsflöden och efterlevnad av hygienstandarder
  • Idealiskt för att förbereda, placera och bära instrument och prover
  • Rostfri, hållbar konstruktion i rostfritt stål
  • En slät hygienisk yta möjliggör enkel rengöring och desinfektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Höjd (metrisk) 20 mm
Längd (metrisk) 450 mm
Material Rostfritt stål
Typ Instrumentbricka
Bredd (metrisk) 350 mm