Läs mer
S Murray and Co™ Rostfritt stål Treve's Rat Tooth Pincet
Produktkod. 12710926
Change view
Längd (metrisk):
125 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
12710926 125 mm Varje
1 options
Produktkod. 12710926 Leverantör S Murray and Co™ Leverantörsnummer E062/01
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pincett för en mängd olika life science-applikationer. S Murray™ Rostfritt stål Treve's Rat Tooth Forceps är idealiska för större och mindre operationer.
  • Rostfritt stål
  • Längd: 125mm
Specifikationer
Produkttyp Treves råttandtång
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För dissektion
Kvantitet Varje
Längd (metrisk) 125 mm