Läs mer
R&L Enterprises™ Rektangulära retortstativbaser
Produktkod. 11705386 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk) bas:
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) bas Förpackningsstorlek
11705386 250 mm Varje
11779593 160 mm Varje
11795376 200 mm Varje
11715396 315 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11705386
Beräknad leverans: 01-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt alternativ för att stödja retortstativ i laboratoriet. R&L Enterprises™ Rektangulära retortstativbaser är tillverkade av vitt akrylbehandlat stål.
  • Utan spö
  • Försedd med gummifötter
  • Hål gängat M10 i mitten av ena kortsidan
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) bas 250 mm
Bredd (metrisk) bas 160 mm
Inkluderar Med gummifötter
Produkttyp Stativplatta