Läs mer
Fisherbrand™ Stativ i rostfritt stål
Produktkod. 10364881 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
150 mm
210 mm
260 mm
Bredd (metrisk):
120 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
10364881 150 mm 120 mm Varje
10602282 210 mm 120 mm Varje
10448402 210 mm 150 mm Varje
10529961 260 mm 150 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10364881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.00 SEK
    68.20 SEK / Paket med 1
    Save 13.80 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimala resultat med detta stabila och bärbara stativ i rostfritt stål. Detta FisherbrandTM-stativ i rostfritt stål är starkt och lätt och har en justerbar höjd som gör att det kan användas av de flesta.
  • Stabil och bärbar plattform för montering
  • Justerbar höjd gör att den kan användas av de flesta
  • Lätt att transportera
  • Stark och lätt vikt
  • Används som bärbart fäste i en mängd olika applikationer
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 150 mm
Bredd (metrisk) 120 mm
Inkluderar Plastfötter
Produkttyp Stativ
Avsluta Ljus
Kvantitet 1 st