Läs mer
Fisherbrand™ Stativ i rostfritt stål
Produktkod. 10529961 Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
150 mm
210 mm
260 mm
Bredd (metrisk):
120 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10529961
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimala resultat med detta stabila och bärbara stativ i rostfritt stål. Detta FisherbrandTM-stativ i rostfritt stål är starkt och lätt och har en justerbar höjd som gör att det kan användas av de flesta.
  • Stabil och bärbar plattform för montering
  • Justerbar höjd gör att den kan användas av de flesta
  • Lätt att transportera
  • Stark och lätt vikt
  • Används som bärbart fäste i en mängd olika applikationer
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 260 mm
Bredd (metrisk) 150 mm
Inkluderar Plastfötter
Produkttyp Stativ
Avsluta Ljus
Kvantitet 1 st