Läs mer
Fisherbrand™ Stativ i rostfritt stål
Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
150 mm
210 mm
260 mm
Bredd (metrisk):
120 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
| Bredd (metrisk) | 120 mm |
| Inkluderar | Plastfötter |
| Produkttyp | Stativ |
| Avsluta | Ljus |
| Kvantitet | 1 st |