Läs mer
AMSTA Rostfritt Rostfri vagn med 4 hjul
Beskrivelse
- Kategori
- Osynliga svetssömmar
- Finish av farmaceutisk kvalitet
- Hållbar produktion
- Tillverkad i Sverige
- Två länkhjul med bromsar och två länkhjul utan
Tekniske data
Tekniske data
| Typ | Trumma Dolly |
| Håller | 1 trumma (20 till 55 gal.) |
| Bärande kapacitet (engelska) | 264.6 lb. |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 120 kg |
| Material | Stål |
| Färg | Silver |
| Diameter (metrisk) | 350 mm |
| Vikt (metrisk) | 5.0 kg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?