Läs mer
AMSTA Rostfritt Rostfri vagn med 4 hjul
Produktkod. 11711786
Change view
Diameter (metrisk):
350 mm
400 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk)
11711786 400 mm
11711776 350 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11711786 Leverantör AMSTA Rostfritt Leverantörsnummer 5070850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2970.00 SEK
    2812.32 SEK / Paket med 1
    Save 157.68 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 26-01-2027
Högkvalitativ vagn i rostfritt stål, tillgänglig i olika storlekar.
  • Kategori
  • Osynliga svetssömmar
  • Finish av farmaceutisk kvalitet
  • Hållbar produktion
  • Tillverkad i Sverige
  • Två länkhjul med bromsar och två länkhjul utan
Specifikationer
Typ Trumma Dolly
Håller 1 trumma (20 till 55 gal.)
Bärande kapacitet (engelska) 264.6 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Material Stål
Färg Silver
Diameter (metrisk) 400 mm