Läs mer
Bochem™ Rostfri vagn
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vagn |
| Mått (L x B x H) | 1000 x 650 x 850 mm (with wheel and handle) |
| Avsluta | Matte |
| Höjd (metrisk) | 850 mm |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 300 kg |
| Material | Rostfritt stål |
| Antal hjul | 2 |
| Bredd (metrisk) | 650 mm |