Läs mer
Gilac™ Rostfri stålvagn för stora volymbehållare
Produktkod. 17918661
Change view
För användning med (utrustning):
100 L stor volymbehållare
170 L stor volymbehållare
170 l halvrund behållare
220 L Halvcirkelformad behållare med stor volym
220 L stor volymbehållare
310 L Stor volymbehållare
500 L stor volymbehållare
75 L Halvcirkelformad behållare med stor volym
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
17918661 170 L stor volymbehållare
17938721 75 L Halvcirkelformad behållare med stor volym
17978641 100 L stor volymbehållare
17998461 170 l halvrund behållare
17988641 220 L stor volymbehållare
17958941 220 L Halvcirkelformad behållare med stor volym
17958441 310 L Stor volymbehållare
17958741 500 L stor volymbehållare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17918661 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G111595
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rostfri vagn för stora volymbehållare gör det lättare att arbeta i brösthöjd. Utrustad med 125 mm diameter hjul i vit PA (2 fasta och 2 svängbara med bromsar).
  • Vagn utrustad med 125 mm diameter hjul i vit PA (2 fasta och 2 svängbara med bromsar).
  • Rostfritt stål rekommenderas i fuktiga miljöer (inga lagerskador även i närvaro av vatten).
  • Gör det lättare att arbeta i brösthöjd.
Specifikationer
Typ Vagn
Håller Stora volymbehållare
Bärande kapacitet (metrisk) 150 kg
Material Rostfritt stål
Hjuldiameter (metrisk) 125 mm
För användning med (utrustning) 170 L stor volymbehållare
Höjd (engelska) 27,6 tum
Höjd (metrisk) 700 mm