Läs mer
Gilac™ Rostfri stålvagn för stora volymbehållare
Produktkod. 17938721
Change view
För användning med (utrustning):
100 L Container
170 L-behållare
170 l halvrund behållare
220 L Container
220 L halvcirkelformad behållare
310 L Container
500 L Container
75 L halvcirkelformad behållare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
17938721 75 L halvcirkelformad behållare
17978641 100 L Container
17918661 170 L-behållare
17998461 170 l halvrund behållare
17988641 220 L Container
17958941 220 L halvcirkelformad behållare
17958441 310 L Container
17958741 500 L Container
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17938721 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G146121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15540.00 SEK
    10953.73 SEK / Paket med 1
    Save 4586.27 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rostfri vagn för stora volymbehållare gör det lättare att arbeta i brösthöjd. Utrustad med 125 mm diameter hjul i vit PA (2 fasta och 2 svängbara med bromsar).
  • Vagn utrustad med 125 mm diameter hjul i vit PA (2 fasta och 2 svängbara med bromsar).
  • Rostfritt stål rekommenderas i fuktiga miljöer (inga lagerskador även i närvaro av vatten).
  • Gör det lättare att arbeta i brösthöjd.
Specifikationer
Typ Vagn
Håller Stora volymbehållare
Material Rostfritt stål
Hjuldiameter (metrisk) 125 mm
För användning med (utrustning) 75 L halvcirkelformad behållare
Höjd (engelska) 39,2 tum.
Höjd (metrisk) 995 mm