Läs mer
Stainless Steel Trolleys
Produktkod. 12305709
Encompass
Mått (L x B x H):
902 x 457 x 927 mm
1050 x 558 x 948 mm
Antal hyllor:
2
3
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12305709
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Deep pressed, rounded cornered, stainless steel shelves. Sound deadening pads below each tray minimise rattle. Strong, welded rigid construction. Easy mobility. Hygienic design, reduces dirt traps and facilitates cleaning. Available in three sizes and with either two or three tiers.
Specifikationer
Produkttyp Stainless Steel Cart
Djup (metriskt) 457 mm
Beskrivning Hygienic
Mått (L x B x H) 902 x 457 x 927 mm
För användning med (applikation) Reduces dirt traps and facilitates cleaning
Höjd (metrisk) 927 mm
Material Stainless Steel
Antal hyllor 2
Hyllmaterial Stainless Steel
Bredd (metrisk) 902 mm
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.