Läs mer
Agencinox™ Rostfria vagnar
Produktkod. 11789493
Change view
Mått (L x B):
600 x 400 mm
600 x 430 mm
750 x 500 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
11789493 600 x 400 mm
11769503 600 x 430 mm
11789503 750 x 500 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11789493 Leverantör Agencinox™ Leverantörsnummer 4212M
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa vagnar för en mängd olika applikationer. Agencinox™ Rostfria vagnar är gjorda av 18/10 rostfritt stål med blank polerad finish.
  • Kraftig struktur
  • Enkel rengöring
  • Med 2 handtag, formade brickor
  • Ram: 18/10 rostfritt stålrör diam. 25 mm
  • Hjul diam. 75 mm
Specifikationer
Mått (L x B) 600 x 400 mm
Produkttyp Vagn
Inkluderar Hyllor
Bärande kapacitet (metrisk) 100 kg
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2