Läs mer
Fisherbrand™ Trulla spatlar i rostfritt stål
Produktkod. 11523492 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
176 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11523492 176 mm Paket med 5
1 options
Produktkod. 11523492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.43 SEK
    135.03 SEK / Paket med 5
    Save 52.40 SEK
    27% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa trulla spatlar är designade med högkvalitativa komponenter i rostfritt stål och är idealiska i de flesta laboratorie-, forsknings- och andra miljöer.
  • Spatlar, nickel och rostfritt stål Chattaway 3,6 mm pipa, nickel och rostfritt micros 1,6 mm pipa
  • Använder det finaste i korrosionsbeständigt 304 rostfritt stål
  • Levereras i standardförpackningar om 5
  • För förbrukningsvaror för laboratoriemetaller
  • Designad för korrosionsbeständighet och hållbarhet idealisk i laboratorierutiner
Specifikationer
Kvantitet 5 Pk.
Kapacitet (metrisk) 176 mL
Produkttyp Trulla spatel
Bredd (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) Yttre 3.6 mm
Mått (L x B) 176 x 20 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 176 mm