Läs mer
VACUUBRAND™ Rostfritt stålrör
Handla allt Vacuubrand Produkter
Total längd (metrisk):
147 cm
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Diameter (metrisk) Yttre | 16 mm |
| Total längd (metrisk) | 147 cm |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Produkttyp | Slangar |