Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Rostfritt stålrör
Produktkod. 13579000
Change view
Total längd (metrisk):
2 m
Förpackningsstorlek:
2m
Produktkod. Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
13579000 2 m 2m
1 options
Produktkod. 13579000 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 123751
Beräknad leverans: 17-11-2026
SilFlow är en mikrofluidisk plattform för multidimensionell gaskromatografi (GC)
  • Förbättrad GC-anslutning
  • Ersättningshylsor och slangar finns
Specifikationer
Typ Slangar
Diameter (metrisk) Yttre 0.363 mm
Total längd (metrisk) 2 m
Material Rostfritt stål