Läs mer
Azpack™ Unex™ Tubing Clips
Produktkod. p-8003049
Change view
Diameter (metrisk):
10 till 14 mm
13 till 17 mm
14 till 19 mm
18 till 22 mm
21 till 25 mm
26 till 30 mm
28 till 33 mm
8 till 10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11338403 10 till 14 mm Paket med 5
11308103 13 till 17 mm Paket med 5
11348403 14 till 19 mm Paket med 5
11318103 21 till 25 mm Paket med 5
11328403 18 till 22 mm Paket med 5
11328103 26 till 30 mm Paket med 5
11338103 28 till 33 mm Paket med 5
11398093 8 till 10 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11338403 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 11338403
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Twist nut to constrict and release tubing. Azpack™ Stainless Steel Tubing Clips are designed to distribute and apply pressure evenly.
  • Stainless steel
  • Double-banded ring for even pressure
  • Nut and bolt included to apply proper compression
Specifikationer
Typ Tubing Clamp
Material Stainless Steel (H10 304, A2)
Inkluderar Tightening bolt
Diameter (metrisk) 10 till 14 mm
Typ av käke Double-banded Ring