Läs mer
Lauda™ Rörkopplingar i rostfritt stål
Produktkod. 10734703
Diameter (metrisk):
8.5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10734703
Brand: Lauda™ HKO 061
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lauda™ Rörkopplingar i rostfritt stål används för att ansluta polymerslangar till LAUDA-termostater och cirkulationskylare.
  • För anslutning av polymerslangar
Specifikationer
Typ Slangkoppling
Material Rostfritt stål
Diameter (metrisk) 8.5 mm