Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stålrör med skuren ände
Produktkod. 11548803
Beskrivning:
11 Mätare
15 mätare
19 Mätare
20 mätare
21 Mätare
22 Mätare
31 Mätare
32 Mätare
33 Mätare
Mätare: 26
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 11548803
Brand: Hamilton™ 21015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rå slang kapad i längd.
  • Säljes per centimeter
  • Klippt till längden utan ytterligare rengöring eller bearbetning
Specifikationer
Typ Klipp slutet
Beskrivning 15 mätare
Material Rostfritt stål