Läs mer
Vici Valco Instruments™ Stainless Steel Tubing Cutter
Produktkod. 12772680
Encompass_Preferred
Change view
För användning med (utrustning):
1/16 tum och 1/8 tum SS-rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12772680 1/16 tum och 1/8 tum SS-rör Varje
1 options
Produktkod. 12772680 Leverantör Vici Valco Instruments™ Leverantörsnummer JR792
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Achieve smooth and uniform cutting of stainless steel tubing with this cutting wheel type tubing cutter. Vici Valco Instruments™ Stainless Steel Tubing Cutter is ideal for cutting 1/16 in. and 1/8 in. SS tubing.
  • For 1/16 in. and 1/8 in. SS tubing
  • Leaves smooth, uniform cuts
  • Minimal deburring and/or reaming required
  • Easy replacement of the cutting wheel
  • Creates cuts for tube-to-tube and tube-to-frit connections
  • Creates suitable cuts for zerod dead volume connections
Specifikationer
Typ Tubing Cutter
För användning med (utrustning) 1/16 tum och 1/8 tum SS-rör