Läs mer
Schuett Biotec™ Vändbar i rostfritt stål
Produktkod. 10334181
Change view
Diameter (metrisk):
160 mm
Höjd (metrisk):
45 mm
70 mm
Typ:
Vändbar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Typ Förpackningsstorlek
10334181 160 mm 70 mm Vändbar Varje
10292911 160 mm 45 mm Vändbar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10334181 Leverantör Schuett Biotec™ Leverantörsnummer 3361252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19390.46 SEK
    5552.84 SEK / Paket med 1
    Save 13837.62 SEK
    71% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Typ Vändbar
För användning med (utrustning) Petriskålar Petriturn-Mplus
Höjd (metrisk) 70 mm
Diameter (metrisk) 160 mm