Läs mer
Zwiebel™ Pincett i rostfritt stål
Produktkod. 11788214
Längd (metrisk):
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11788214
Brand: Zwiebel™ PBI2812K
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att hantera E/F viktklasser från 1g till 200g
  • Omagnetisk
  • Specifikationer
    Tipsstil Antimagnetisk med PVC-beläggning
    Antal per förpackning 1 förpackning
    Material Rostfritt stål
    Längd (metrisk) 200 mm
    För användning med (applikation) Hantering av vikter på 100g till 2kg
    Typ Pincett